Print…
Tetrabutylammonium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium perchlorate
86885-100G 86885-25G
SIAL86885-100GEA 320 EUR
SIAL86885-100G SIAL86885-25G
Tetrabutylammonium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium perchlorate
Fórmula: C₁₆H₃₆ClNO₄
Peso Molecular: 341.92 g/mol
Ponto de Fusão: 210
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00038722
Número CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1481
ADR: 5.1 II