Tetrabutylammonium perchlorate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tetra-n-butylammonium perchlorate
30801.14
30801.22
30801.88
30801.14EA
128
EUR
30801.14
30801.22
30801.88
Tetrabutylammonium perchlorate ≥99%
Tetrabutylammonium perchlorate
Purity: 99+%
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Fórmula:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Peso Molecular: 341.92 g/mol Ponto de Fusão: 210…217 °C Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038722 Número CAS: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1481 ADR: 5.1 II |