Print…
Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium perchlorate
420140250 420141000 420145000
ACRO420140250EA 67 EUR
ACRO420140250 ACRO420141000 ACRO420145000
Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Tetrabutylammonium perchlorate
Fórmula: C₁₆H₃₆ClNO₄
Peso Molecular: 341.92 g/mol
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038722
Número CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥97.5 %