Print…
Cloreto de Tetrapropilamonio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
438243-10G 438243-50G
SIAL438243-10GEA 99.6 EUR
SIAL438243-10G SIAL438243-50G
Cloreto de Tetrapropilamonio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Tetrapropilamonio
Fórmula: C₁₂H₂₈ClN
Ponto de Fusão: 230 °C
Densidade: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Número MDL : MFCD00038729
Número CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5