Cloreto de Tetrapropilamonio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99+%
CAS No.: 5810-42-4
Molecular Formula: C12H28ClN
Formula Weight: 221.87
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 240-242°
Solubility: Soluble in water, acetone
MDL No.: MFCD00038729
Fórmula:
C₁₂H₂₈ClN Ponto de Fusão: 240…242 °C Densidade: 1,0334 g/cm³ (3 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038729 Número CAS: 5810-42-4 EINECS: 227-375-5 |