Print…
Cloreto de Tetrapropilamonio 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
420710250 420711000
ACRO420710250EA 109 EUR
ACRO420710250 ACRO420711000
Cloreto de Tetrapropilamonio 94%
Cloreto de Tetrapropilamonio
Fórmula: C₁₂H₂₈ClN
Ponto de Fusão: 240…242 °C
Densidade: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038729
Número CAS: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥92 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)