Print…
Tetrahexylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
263834-25G 263834-5G
SIAL263834-25GEA 429 EUR
SIAL263834-25G SIAL263834-5G
Tetrahexylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium chloride
Fórmula: C₂₄H₅₂ClN
Peso Molecular: 390.14 g/mol
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Número CAS: 5922-92-9
EINECS: 227-653-6