Print…
Cetrimonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cetyltrimethylammonium chloride, (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, Hexadecyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium chloride, CTAC
52366-10G 52366-50G
SIAL52366-10GEA 176 EUR
SIAL52366-10G SIAL52366-50G
Cetrimonium chloride, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium chloride
Fórmula: C₁₉H₄₂ClN
Ponto de Fusão: 232…233 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011773
Número CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 3077
ADR: 9,III