Cetrimonium chloride ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 96%
CAS No.: 112-02-7
Molecular Formula: C19H42ClN
Formula Weight: 320.00
Physical Form: Powder
Density: 0.968
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 3657974
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011773
Fórmula:
C₁₉H₄₂ClN Ponto de Fusão: 234 °C Densidade: 0,968 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011773 Número CAS: 112-02-7 EINECS: 203-928-6 UN: 2923 ADR: 8,III |