Print…
Dodecyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
44242-100G 44242-25G
SIAL44242-100GEA 575 EUR
SIAL44242-100G SIAL44242-25G
Dodecyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₅H₃₄ClN
Peso Molecular: 263.89 g/mol
Ponto de Fusão: 248…249.5 °C
Número MDL : MFCD00041974
Número CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0