Print…
Dodecyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
17104-100G 17104-25G
SIAL17104-100GEA 475 EUR
SIAL17104-100G SIAL17104-25G
Dodecyltrimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₅H₃₄ClN
Peso Molecular: 263.89 g/mol
Ponto de Fusão: 248…249.5 °C
Número MDL : MFCD00041974
Número CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0