Print…
Dodecyltrimethylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16142.0025 8.16142.1000
8.16142.0025EA 75.5 EUR
8.16142.0025 8.16142.1000
Dodecyltrimethylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₅H₃₄ClN
Peso Molecular: 263.89 g/mol
Ponto de Fusão: 248…249.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041974
Número CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Melting Point 237 °C (decomposition)
Molar Mass 263.9 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials