Print…
Dodecyltrimethylammonium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
409320250 409321000
ACRO409320250EA 98.4 EUR
ACRO409320250 ACRO409321000
Dodecyltrimethylammonium chloride 98%
Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₅H₃₄ClN
Peso Molecular: 263.89 g/mol
Ponto de Fusão: 237 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041974
Número CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Color of solution ≤100 APHA (10 % in water)