Print…
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T4762-100G T4762-1KG T4762-250G T4762-500G T4762-5G
SIALT4762-100GEA 166 EUR
SIALT4762-100G SIALT4762-1KG SIALT4762-250G SIALT4762-500G SIALT4762-5G
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₇H₃₈BrN
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011770
Número CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419