Print…
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
87210-100G 87210-500G
SIAL87210-100GEA 85 EUR
SIAL87210-100G SIAL87210-500G
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₇H₃₈BrN
Peso Molecular: 336.394 g/mol
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011770
Número CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06419