Print…
Tetradecyltrimethylammonium bromide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40006.0025 8.40006.0100
8.40006.0025EA 49.1 EUR
8.40006.0025 8.40006.0100
Tetradecyltrimethylammonium bromide para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₇H₃₈BrN
Peso Molecular: 336.394 g/mol
Ponto de Fusão: 245…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011770
Número CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06419
Encomendar
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.4 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3