Print…
Dodecyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D8638-100G D8638-25G
SIALD8638-100GEA 809 EUR
SIALD8638-100G SIALD8638-25G
Dodecyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium bromide
Fórmula: C₁₅H₃₄BrN
Peso Molecular: 308.35 g/mol
Ponto de Fusão: 264…266 °C
Número MDL : MFCD00011767
Número CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3