Dodecyltrimethylammonium bromide para síntese
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41022.0025
8.41022.9030
8.41022.0100
8.41022.0010
8.41022.0025EA
61.7
EUR
8.41022.0025
8.41022.9030
8.41022.0100
8.41022.0010
Dodecyltrimethylammonium bromide para síntese
Dodecyltrimethylammonium bromide
Fórmula:
C₁₅H₃₄BrN Ponto de Fusão: 264…266 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011767 Número CAS: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Melting Point | 237 - 245 °C |
Molar Mass | 308.34 g/mol |
Hill Formula | C15H34BrN |