Print…
Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
A10761.09 A10761.18 A10761.30
A10761.09EA 54.6 EUR
A10761.09 A10761.18 A10761.30
Dodecyltrimethylammonium bromide ≥99%
Dodecyltrimethylammonium bromide
Purity: 99% CAS No.: 1119-94-4 Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br Formula Weight: 308.35 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3597463 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011767
Fórmula: C₁₅H₃₄BrN
Peso Molecular: 308.35 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011767
Número CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
ADR: 9 III