Dodecyltrimethylammonium bromide 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
409311000
409310250
409315000
ACRO409311000EA
407
EUR
ACRO409311000
ACRO409310250
ACRO409315000
Dodecyltrimethylammonium bromide 99%, puro
Dodecyltrimethylammonium bromide
Fórmula:
C₁₅H₃₄BrN Peso Molecular: 308.35 g/mol Ponto de Fusão: 246 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011767 Número CAS: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 UN: 3077 ADR: 9 III |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear to slightly hazy |
Color of solution | ≤100 APHA (10% aq. soln.) |