Print…
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
A16688.06 A16688.22 A16688.14
A16688.06EA 45 EUR
A16688.06 A16688.22 A16688.14
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate ≥99%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₆H₃₆BF₄N
Peso Molecular: 329.27 g/mol
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011634
Número CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8