Print…
Oxido de Tributilfosfina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
172766-25G 172766-5G
SIAL172766-25GEA 186 EUR
SIAL172766-25G SIAL172766-5G
Oxido de Tributilfosfina, Sigma-Aldrich®
Oxido de Tributilfosfina
Fórmula: C₁₂H₂₇OP
Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 62…63 °C
Número MDL : MFCD00002082
Número CAS: 814-29-9
EINECS: 212-394-3