Print…
1,3-Bis(difenilfosfino)propano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
262048-1G 262048-25G 262048-5G
SIAL262048-1GEA 63.9 EUR
SIAL262048-1G SIAL262048-25G SIAL262048-5G
1,3-Bis(difenilfosfino)propano, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(difenilfosfino)propano
Fórmula: C₂₇H₂₆P₂
Peso Molecular: 412.45 g/mol
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003050
Número CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2