Print…
1,3-Bis(difenilfosfino)propano 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 70.5 EUR
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(difenilfosfino)propano 97%
1,3-Bis(difenilfosfino)propano
Fórmula: C₂₇H₂₆P₂
Peso Molecular: 412.45 g/mol
Ponto de Fusão: 57…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003050
Número CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %