Print…
1,2-Bis(difenilfosfino)ethano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethane, DIPHOS, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Ethane-1,3-diylbis(diphenylphosphine)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
106496-10G 106496-50G
SIAL106496-10GEA 141 EUR
SIAL106496-10G SIAL106496-50G
1,2-Bis(difenilfosfino)ethano, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(difenilfosfino)ethano
Fórmula: C₂₆H₂₄P₂
Peso Molecular: 398.42 g/mol
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003047
Número CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2