Print…
Sulfureto de antimónio (III) ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Needle antimony, Antimony(III) sulphide, Amtimony sulphide, Diantimony trisulphide, Stibnite, Antimony glance, Antimony trisulphide, Antimonous sulphide, Antimony sulphide black
45464.09 45464.18
45464.09EA 159 EUR
45464.09 45464.18
Sulfureto de antimónio (III) ≥99.999% (baseado em metais)
Sulfureto de antimónio (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: 6mm & down pieces Appearance: Black Melting Point: 550° Merck Reference: 14,713 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Fórmula: S₃Sb₂
Peso Molecular: 339.72 g/mol
Ponto de ebulição: 1150
Ponto de Fusão: 550
Densidade: 4.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011217
Número CAS: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,713