Bismuth(III) nitrate oxide ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11122.09
11122.18
11122.09EA
176
EUR
11122.09
11122.18
Bismuth(III) nitrate oxide ≥99.998% (baseado nos metais), Puratronic®
Bismuth(III) nitrate oxide
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-46-3
Molecular Formula: BiONO3
Formula Weight: 286.99
Physical Form: Powder
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00064844
Fórmula:
BiNO₄ Densidade: 4,93 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064844 Número CAS: 10361-46-3 EINECS: 233-792-3 UN: 1477 ADR: 5.1,II |