Print…
Nitrato de bismuto (III) 71-74% (baseado em Bi (calc. na substância seca)), Puriss., atende à especificação analítica de DAB, USP, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
10334-1KG 10334-250G
10334-1KGEA 246.85 EUR
10334-1KG 10334-250G
Nitrato de bismuto (III) 71-74% (baseado em Bi (calc. na substância seca)), Puriss., atende à especificação analítica de DAB, USP, Fluka™
Nitrato de bismuto (III)
Fórmula: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Peso Molecular: 1461.99 g/mol
Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição)
Densidade: 5.29 g/cm³ (22.8 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064844
Número CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
Encomendar
Assay of Bi (calculated to dried substances) 71 - 74 %
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Acidly reacting impurities complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.01 %
Silver (Ag) Max. 0.0025 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Lead complying
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Alkalis/earth alkalis Max. 0.5 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.5 %
Carbonate (CO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.03 %
Residual solvents complying