Print…
Trióxido de diantimónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202649-10G 202649-50G
SIAL202649-10GEA 168 EUR
SIAL202649-10G SIAL202649-50G
Trióxido de diantimónio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de diantimónio
Fórmula: O₃Sb₂
Peso Molecular: 291.52 g/mol
Ponto de ebulição: 1425
Ponto de Fusão: 654
Densidade: 5.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011214
Número CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00717