Óxido de cloreto de bismuto ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
11843.09
11843.18
11843.09EA
91.9
EUR
11843.09
11843.18
Óxido de cloreto de bismuto ≥99.999% (baseado em metais)
Óxido de cloreto de bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-59-9
Molecular Formula: BiClO
Formula Weight: 260.43
Physical Form: Powder
Density: 7.72
Refractive Index: 2.15
Appearance: Very pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1263
MDL No.: MFCD00010895
Fórmula:
BiClO Peso Molecular: 260.43 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 7.72 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010895 Número CAS: 7787-59-9 EINECS: 232-122-7 Merck Index: 14,1263 |