Print…
tert-Butylchlorodimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
190500-100G 190500-25G 190500-5G
SIAL190500-100GEA 694 EUR
SIAL190500-100G SIAL190500-25G SIAL190500-5G
tert-Butylchlorodimethylsilane, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 87…90 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 22 °C
Número MDL : MFCD00000501
Número CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4