Print…
tert-Butylchlorodimethylsilane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 170 EUR
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylchlorodimethylsilane para síntese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 87…90 °C
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000501
Número CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl