Print…
tert-Butylchlorodimethylsilane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
183930050 183930250 183931000 183935000
ACRO183930050EA 34.5 EUR
ACRO183930050 ACRO183930250 ACRO183931000 ACRO183935000
tert-Butylchlorodimethylsilane 98%
tert-Butylchlorodimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₅ClSi
Ponto de ebulição: 125 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 85…91 °C
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 22 °C
Número MDL : MFCD00000501
Número CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2921
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %