Chlorobutyldimethylsilane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
B 2785, Butylchlorodimethylsilane, n-Butyldimethylchlorosilane, Silan BM2, Butyldimethylchlorosilane
B23551.06
B23551.14
B23551.22
B23551.06EA
38.3
EUR
B23551.06
B23551.14
B23551.22
Chlorobutyldimethylsilane 96%
Chlorobutyldimethylsilane
Purity: 96%
CAS No.: 1000-50-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3Si(CH3)2Cl
Formula Weight: 150.73
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 138°
Beilstein Reference: 1732573
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00015727
Fórmula:
C₆H₁₅ClSi Ponto de ebulição: 138 °C Densidade: 0,875 Ponto de Inflamação: 27 °C (80 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015727 Número CAS: 1000-50-6 EINECS: 423-700-1 UN: 2920 ADR: 8,II |