Lead titanate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead titanium oxide, Lead(II) titanium oxide, Lead(II) titanate, Lead titanate (IV), Lead titanate
35671.18
35671.30
35671.18EA
105
EUR
35671.18
35671.30
Lead titanate ≥99.9% (baseado em metais)
Lead titanate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-00-3
Molecular Formula: PbTiO3
Formula Weight: 303.09
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 7.520
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011159
Fórmula:
O₃PbTi Peso Molecular: 303.08 g/mol Ponto de Fusão: 1120 Densidade: 7.520 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011159 Número CAS: 12060-00-3 EINECS: 235-038-9 UN: 3288 ADR: 6.1 II |