Print…
Sulfato de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254258-10G 254258-50G
SIAL254258-10GEA 132 EUR
SIAL254258-10G SIAL254258-50G
Sulfato de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Sulfato de Chumbo (II)
Fórmula: O₄PbS
Ponto de Fusão: 1000 °C
Densidade: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00011166
Número CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05444