Print…
Acetato de chumbo, básico, anidro, EMSURE® reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.07414.1000 1.07414.9030
1.07414.1000EA 89.2 EUR
1.07414.1000 1.07414.9030
Acetato de chumbo, básico, anidro, EMSURE® reagente analítico, Supelco®
Acetato de chumbo, básico
Fórmula: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Peso Molecular: 807.72 g/mol
Ponto de Fusão: 198…205 °C
Densidade: 3.58 g/cm3 (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011154
Número CAS: 51404-69-4
EINECS: 215-630-3
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Encomendar
Assay (PbO) ≥ 33.0 %
In water insoluble matter ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid ≤ 0.02 %
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 1.0 %