Print…
Acetato de chumbo, básico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
A16763.0E A16763.36
A16763.0EEA 326 EUR
A16763.0E A16763.36
Acetato de chumbo, básico
Acetato de chumbo, básico
CAS No.: 1335-32-6 Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2 Formula Weight: 807.72 Merck Reference: 14,5419 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00013041
Fórmula: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Peso Molecular: 807.72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011154
Número CAS: 1335-32-6
EINECS: 215-630-3
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable