Print…
Areia, TECHNICAL, industrial, lavado
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA 42 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Areia, TECHNICAL, industrial, lavado
Areia
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1710 °C
Densidade: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02100519
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Encomendar
Solubility in acid Max. 1 %