Print…
Areia do mar para análise, purificado por ácido, calcinado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
1.07712.1000EA 119 EUR
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
Areia do mar para análise, purificado por ácido, calcinado, Supelco®
Areia do mar
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: >2200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1713 °C
Densidade: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Encomendar
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %