Print…
Areia do mar, extra puro, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
1.07711.1000EA 81.3 EUR
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
Areia do mar, extra puro, Supelco®
Areia do mar
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Densidade: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Encomendar
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %