Print…
Areia 40-100 mesh, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 81.5 EUR
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
Areia 40-100 mesh, puro
Areia
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230 °C
Ponto de Fusão: 1610 °C
Densidade: 2.6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Encomendar
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical