Print…
Quartzo, fino-granular reagente analítico, lavado, calcinado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
1.07536.0250EA 47.4 EUR
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
Quartzo, fino-granular reagente analítico, lavado, calcinado, Supelco®
Quartzo
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1427
Densidade: 2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00217788
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM