Print…
Óxido de chumbo (II,IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Minium, Orange lead
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
241547-100G 241547-500G
SIAL241547-100GEA 35.6 EUR
SIAL241547-100G SIAL241547-500G
Óxido de chumbo (II,IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de Chumbo (II,IV)
Fórmula: Pb₃O₄
Peso Molecular: 685.6 g/mol
Ponto de ebulição: 2682
Ponto de Fusão: 830
Densidade: 9.1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00078491
Número CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,05449