Print…
Óxido de chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203610-10G 203610-50G
SIAL203610-10GEA 129 EUR
SIAL203610-10G SIAL203610-50G
Óxido de chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Óxido de Chumbo (II)
Fórmula: PbO
Ponto de ebulição: 1470 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 888 °C
Densidade: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011164
Número CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05431