Print…
Diindium trisulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diindium tris(sulphate), Indium(III) sulphate, Indium (III) sulphate
57151-10G 57151-50G
SIAL57151-10GEA 252 EUR
SIAL57151-10G SIAL57151-50G
Diindium trisulphate, Sigma-Aldrich®
Diindium trisulphate
Fórmula: O₁₂In₂S₃
Peso Molecular: 517.83 g/mol
Ponto de Fusão: 585
Densidade: 3.438 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011059
Número CAS: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978