Print…
Trissulfeto de Digalio ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gallium (III) sulphide
41538.03 41538.06
41538.03EA 99.5 EUR
41538.03 41538.06
Trissulfeto de Digalio ≥99.999% (baseado em metais)
Trissulfeto de Digalio
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-22-5 Molecular Formula: Ga2S3 Formula Weight: 235.63 Physical Form: Powder Density: 3.77 Melting Point: 1255° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016106
Fórmula: Ga₂S₃
Peso Molecular: 235.64 g/mol
Ponto de Fusão: 1255 °C
Densidade: 3.77
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016106
Número CAS: 12024-22-5
EINECS: 234-692-2
UN: 3260
ADR: 8 II