Trissulfeto de Digalio ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13387.04
13387.09
13387.02
13387.04EA
167
EUR
13387.04
13387.09
13387.02
Trissulfeto de Digalio ≥99.99% (baseado nos metais)
Trissulfeto de Digalio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3, may contain small amount of oxide
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Fórmula:
Ga₂S₃ Ponto de Fusão: 1255 °C Densidade: 3,77 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016106 Número CAS: 12024-22-5 EINECS: 234-692-2 UN: 3260 ADR: 8,II |