Sulfeto de Aluminio 99+% (baseado em metais), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dialluminium trisulphide, Aluminum sulphide
12851.06
12851.14
12851.06EA
275
EUR
12851.06
12851.14
Sulfeto de Aluminio 99+% (baseado em metais), pedaços
Sulfeto de Aluminio
Purity: 99+%
CAS No.: 1302-81-4
Molecular Formula: Al2S3
Formula Weight: 150.16
Physical Form: 0.64cm (0.25in) & down pieces
Density: 2.02
Appearance: Pale gray
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1100°
Merck Reference: 14,367
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014162
Fórmula:
Al₂S₃ Ponto de ebulição: 1500 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 1100 °C Densidade: 2,02 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014162 Número CAS: 1302-81-4 EINECS: 215-109-0 UN: 3134 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,367 |