Print…
Indium phosphide 99% (baseado em metais), pedaços policristalinos 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Indium(III) phosphide, Indium phosphide
A15509.03 A15509.06
A15509.03EA 79.1 EUR
A15509.03 A15509.06
Indium phosphide 99% (baseado em metais), pedaços policristalinos 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Indium phosphide
Purity: 99.99% CAS No.: 22398-80-7 Molecular Formula: InP Formula Weight: 145.79 Melting Point: 1070° Merck Reference: 14,4953 MDL No.: MFCD00016153
Fórmula: InP
Ponto de Fusão: 1070 °C
Densidade: 4,81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016153
Número CAS: 22398-80-7
EINECS: 244-959-5
Merck Index: 14,4953